Pretilachlor ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide
P1967-25G P1967-5G
TCIAP1967-25GEA 237 EUR InStock
TCIAP1967-25G TCIAP1967-5G
Pretilachlor ≥97.0% (par GC)
Pretilachlor
Formule: C₁₇H₂₆ClNO₂
MW: 311,85 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161476
Numéro CAS: 51218-49-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07740
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité