Perphenazine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine
P1970-5G P1970-25G
TCIAP1970-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAP1970-5G TCIAP1970-25G
Perphenazine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Perphenazine
Formule: C₂₁H₂₆ClN₃OS
MW: 403,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056798
Numéro CAS: 58-39-9
EINECS: 200-381-5
Merck Index: 14,07183
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23983e07dcedfed11590b52c6c851923d8ce5718&vid=23983e07dcedfed11590b52c6c851923d8ce5718&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité