Acide (2E)-3-(4-pyridinyl)acrylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
P1972-1G P1972-5G
TCIAP1972-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1972-1G TCIAP1972-5G
Acide (2E)-3-(4-pyridinyl)acrylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2E)-3-(4-pyridinyl)acrylique
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040746
Numéro CAS: 5337-79-1
EINECS: 226-265-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité