1,10-Phenanthroline-5,6-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1973-1G P1973-5G
TCIAP1973-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP1973-1G TCIAP1973-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formule: C₁₂H₆N₂O₂
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD00014473
Numéro CAS: 27318-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7034700ed5affaf534c8cad38a3fafa2d69022&vid=fa7034700ed5affaf534c8cad38a3fafa2d69022&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité