Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3S,4R)-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine Hydrochloride
P1977-1G P1977-5G
TCIAP1977-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAP1977-1G TCIAP1977-5G
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Formule: C₁₉H₂₀FNO₃
MW: 365,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD03658863
Numéro CAS: 110429-35-1
Merck Index: 14,07043
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -88.0 to -92.0 deg (C=1, MeOH, calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité