4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1983-200MG P1983-1G
TCIAP1983-200MGEA 101 EUR InStock
TCIAP1983-200MG TCIAP1983-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Numéro MDL: MFCD02684110
Numéro CAS: 99163-12-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78d9b3deeb6d3ec1d8f893d9ee75d3b7b7ff99a8&vid=78d9b3deeb6d3ec1d8f893d9ee75d3b7b7ff99a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité