Phentolamine mesylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1985-100MG P1985-1G
TCIAP1985-100MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1985-100MG TCIAP1985-1G
Phentolamine mesylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phentolamine mesylate
Formule: C₁₇H₁₉N₃O
MW: 377,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134201
Numéro CAS: 65-28-1
EINECS: 200-604-6
Merck Index: 14,07264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité