Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1992-5GEA 125 EUR InStock
TCIAP1992-5G TCIAP1992-1G
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274197
Numéro CAS: 3724-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité