Acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1997-5G P1997-25G
TCIAP1997-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1997-5G TCIAP1997-25G
Acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque
Formule: C₁₇H₁₈O₃
MW: 270,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787608
Numéro CAS: 30131-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=089f99db8fcfe6e8ca986ac917465f4a4331d032&vid=089f99db8fcfe6e8ca986ac917465f4a4331d032&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité