Phénanthridine-6(5H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
P1998-1G P1998-5G
TCIAP1998-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP1998-1G TCIAP1998-5G
Phénanthridine-6(5H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Phénanthridine-6(5H)-one
Formule: C₁₃H₉NO
Numéro MDL: MFCD00004988
Numéro CAS: 1015-89-0
EINECS: 213-804-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0189e62b1daf648338a044ad8787fa3412c0c07&vid=d0189e62b1daf648338a044ad8787fa3412c0c07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité