9-Phenylcarbazole-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
P2001-5G P2001-25G
TCIAP2001-5GEA 115 EUR InStock
TCIAP2001-5G TCIAP2001-25G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD12196936
Numéro CAS: 854952-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78847552d360ea46acbd88a12ef93517385528de&vid=78847552d360ea46acbd88a12ef93517385528de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité