N-Hydroxy-3-pyridinecarboximidamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridylamidoxime, Nicotinamide Oxime
P2003-1G P2003-5G
TCIAP2003-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP2003-1G TCIAP2003-5G
N-Hydroxy-3-pyridinecarboximidamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Hydroxy-3-pyridinecarboximidamide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00265955
Numéro CAS: 1594-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50b3b9bb266465fbefb7b7e87cd86a4dbd925cd7&vid=1eac94204e39c2e34d7d932928d8c2e76f5830db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité