2-Phenylethyl cinnamate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2007-25G P2007-500G
TCIAP2007-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2007-25G TCIAP2007-500G
2-Phenylethyl cinnamate ≥99.0% (par GC)
2-Phenylethyl cinnamate
Formule: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022050
Numéro CAS: 103-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e494a5b0536158849d997a08c6040fe6ce7f89d3&vid=e494a5b0536158849d997a08c6040fe6ce7f89d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité