2-Phényléthyle isobutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenethyl Isobutyrate, Isobutyric Acid Phenethyl Ester, Isobutyric Acid 2-Phenylethyl Ester, Phenethyl isobutyrate
P2008-25ML P2008-500ML
TCIAP2008-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP2008-25ML TCIAP2008-500ML
2-Phényléthyle isobutyrate ≥98.0% (par GC)
2-Phényléthyle isobutyrate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00026441
Numéro CAS: 103-48-0
EINECS: 203-116-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité