Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Acide 3-morpholinopropanesulfonique
475922-100EA 187 EUR InStock
475922-100
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), Millipore®
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Point de fusion: > 250 °C
Point d'éclair: 110 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité