N-(2-Oxoethyl)phthalimide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2010-1G P2010-5G
TCIAP2010-1GEA 77 EUR InStock
TCIAP2010-1G TCIAP2010-5G
N-(2-Oxoethyl)phthalimide ≥98.0% (sur base azote total)
N-(2-Oxoethyl)phthalimide
Formule: C₁₀H₇NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00023080
Numéro CAS: 2913-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f22ff30762a2ecd3c7d6c6c901459ff1d64782ed&vid=f22ff30762a2ecd3c7d6c6c901459ff1d64782ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité