5-Phenylbenzoxazole-2-thiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-5-phenylbenzoxazole, 5-Phenylbenzoxazoline-2(3H)-thione
P2011-1G P2011-5G
TCIAP2011-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAP2011-1G TCIAP2011-5G
5-Phenylbenzoxazole-2-thiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Phenylbenzoxazole-2-thiol
Formule: C₁₃H₉NOS
MW: 227,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022847
Numéro CAS: 17371-99-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité