5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
P2020-1G P2020-5G
TCIAP2020-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAP2020-1G TCIAP2020-5G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00464221
Numéro CAS: 14441-90-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76930d75a5a43a111a28540604eca0c495d181e6&vid=76930d75a5a43a111a28540604eca0c495d181e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité