Acide 5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique hydraté ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
P2021-1G P2021-5G
TCIAP2021-1GEA 123 EUR InStock
TCIAP2021-1G TCIAP2021-5G
Acide 5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique hydraté ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique hydraté
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01248821
Numéro CAS: 5071-61-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0523762b707b51248061d62e4944bca95f2e41d&vid=e0523762b707b51248061d62e4944bca95f2e41d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité