1-Phénylimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2030-1G P2030-5G
TCIAP2030-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP2030-1G TCIAP2030-5G
1-Phénylimidazole ≥98.0% (par GC)
1-Phénylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 13°C
Numéro MDL: MFCD00041204
Numéro CAS: 7164-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116dc28ed0411c5e1db6feacd41e335fa823b04e&vid=116dc28ed0411c5e1db6feacd41e335fa823b04e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité