Polyéthylèneglycol 2.000
Fournisseur: TCI
P2034-25G P2034-500G
TCIAP2034-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP2034-25G TCIAP2034-500G
Polyéthylèneglycol 2.000
Polyéthylèneglycol 2.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Average molecular weight 1,850 to 2,150
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité