Prilocaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Prilocaine HCl, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propanamide hydrochloride, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propionamide Hydrochloride
P2038-1G P2038-5G
TCIAP2038-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP2038-1G TCIAP2038-5G
Prilocaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Prilocaine hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 256,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079279
Numéro CAS: 1786-81-8
EINECS: 217-244-0
Merck Index: 14,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a707f1fe0bf9c75341b933c8c37f9516dbea2604&vid=a707f1fe0bf9c75341b933c8c37f9516dbea2604&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité