1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
P2041-1G P2041-5G
TCIAP2041-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP2041-1G TCIAP2041-5G
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Numéro MDL: MFCD00971977
Numéro CAS: 272-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d051a5a634c4332e22edb969101f2f421ef6fc6&vid=0d051a5a634c4332e22edb969101f2f421ef6fc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité