1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (par GC) (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propylene Glycol Monopropyl Ether
P2042-25ML P2042-500ML
TCIAP2042-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2042-25ML TCIAP2042-500ML
1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (par GC) (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
1-Propoxy-2-propanol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00192420
Numéro CAS: 1569-01-3
EINECS: 216-372-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2856494acb559f93490298bae76b91d9ff6cbd7d&vid=2856494acb559f93490298bae76b91d9ff6cbd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité