(Chlorométhyl)pentaméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentamethylbenzyl chloride, 2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl chloride
P2046-5G P2046-25G
TCIAP2046-5GEA 288 EUR InStock
TCIAP2046-5G TCIAP2046-25G
(Chlorométhyl)pentaméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
(Chlorométhyl)pentaméthylbenzène
Formule: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
MW: 196,72 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00000900
Numéro CAS: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité