Pifithrin-mu ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2048-10MG P2048-100MG
TCIAP2048-10MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAP2048-10MG TCIAP2048-100MG
Pifithrin-mu ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Pifithrin-mu
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00181531
Numéro CAS: 64984-31-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356fa0f42defdedc2f20c7e41423846764abce26&vid=356fa0f42defdedc2f20c7e41423846764abce26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité