2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)ethanesulphonylchloride
P2049-1G P2049-5G
TCIAP2049-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP2049-1G TCIAP2049-5G
2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClNO₄S
MW: 273,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861217
Numéro CAS: 4403-36-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05fbd58877f0573f3949141499d4810bed5c3165&vid=81d9ee611b5404d4c9eabea486f9235c2f27f69c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité