Palonosetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-((S)-Quinuclidin-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride
P2051-200MG P2051-1G
TCIAP2051-200MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAP2051-200MG TCIAP2051-1G
Palonosetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Palonosetron hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₄N₂O
MW: 332,87 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07370072
Numéro CAS: 135729-62-3
Merck Index: 14,06997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de35a18eb9057a99771b19d27ef81e2718e6e967&vid=de35a18eb9057a99771b19d27ef81e2718e6e967&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -88.0 to -93.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité