1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline
P2056-1G P2056-5G
TCIAP2056-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP2056-1G TCIAP2056-5G
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179241
Numéro CAS: 22990-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69a5482361bad38bd41496b35dfb3003fcab84b&vid=d69a5482361bad38bd41496b35dfb3003fcab84b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité