2-Phénylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP2057-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP2057-1G TCIAP2057-5G
2-Phénylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénylquinoléine
Formule: C₁₅H₁₁N
MW: 205,26 g/mol
Point d'ébullition: 363°C
Numéro MDL: MFCD00011568
Numéro CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité