Prulifloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Fluoro-1-methyl-7-(4-((5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl)piperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydro-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid
P2058-1G P2058-5G
TCIAP2058-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAP2058-1G TCIAP2058-5G
Prulifloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Prulifloxacin
Formule: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
MW: 461,46 g/mol
Point de fusion: 220°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864847
Numéro CAS: 123447-62-1
Merck Index: 14,07908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1be4ad54fef9e174be16abd59a3fccc65e81785c&vid=1be4ad54fef9e174be16abd59a3fccc65e81785c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité