Pramiracetam hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
P2061-1G P2061-5G
TCIAP2061-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAP2061-1G TCIAP2061-5G
Pramiracetam hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pramiracetam hydrate
Formule: C₁₄H₂₇N₃O₂
MW: 269,39 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00867219
Numéro CAS: 68497-62-1
Merck Index: 14,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14990d40fb6974d3319bfb0ff76444627b6b58ab&vid=14990d40fb6974d3319bfb0ff76444627b6b58ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Water 10.0 to 14.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité