3-Phénylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
P2063-1G P2063-5G
TCIAP2063-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP2063-1G TCIAP2063-5G
3-Phénylpyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 314°C
Numéro MDL: MFCD00159654
Numéro CAS: 2458-26-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e327d388bb4fe33ae4158d30052089675e8899bb&vid=e327d388bb4fe33ae4158d30052089675e8899bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité