Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex (19,0-21,5% Pt) (contains 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Karstedt Catalyst, Platinum(0) - 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane Complex
P2075-1G P2075-5G
TCIAP2075-1GEA 145 EUR InStock
TCIAP2075-1G TCIAP2075-5G
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex (19,0-21,5% Pt) (contains 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane)
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Formule: C₈H₁₈OPtSi₂
MW: 381,485 g/mol
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00151662
Numéro CAS: 68478-92-2
EINECS: 270-844-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green clear liquid
Content (Platinum) 19.00 to 21.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité