Psoralen ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7H-Furo[3,2-g]chromen-7-one, Ficusin
P2077-20MG P2077-100MG
TCIAP2077-20MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAP2077-20MG TCIAP2077-100MG
Psoralen ≥99.0% (par GC)
Psoralen
Formule: C₁₁H₆O₃
MW: 186,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010520
Numéro CAS: 66-97-7
EINECS: 200-639-7
Merck Index: 14,07928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cecac710c498d0b23dec0442d0c7e096aef1ba&vid=66cecac710c498d0b23dec0442d0c7e096aef1ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité