D-Prolinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP2083-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAP2083-1G TCIAP2083-5G
D-Prolinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Prolinamide
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153457
Numéro CAS: 62937-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +108.0 to +112.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité