Pentaerythritol tetraacrylate ≥80.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2084-25G P2084-500G
TCIAP2084-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP2084-25G TCIAP2084-500G
Pentaerythritol tetraacrylate ≥80.0% (par GC) stabilisé
Pentaerythritol tetraacrylate
Formule: C₁₇H₂₀O₈
MW: 352,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015334
Numéro CAS: 4986-89-4
EINECS: 225-644-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50c42887097a03e99d7241ab8af4ebd2c3adfc37&vid=50c42887097a03e99d7241ab8af4ebd2c3adfc37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité