Pentafluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(perfluorophenyl)propanoic acid
P2085-200MG P2085-1G
TCIAP2085-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAP2085-200MG TCIAP2085-1G
Pentafluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pentafluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₆F₅NO₂
MW: 255,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01860881
Numéro CAS: 34702-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f158e0f469a5e7801f6e4206fdfdbf8edd3fa6&vid=b3f158e0f469a5e7801f6e4206fdfdbf8edd3fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=0.2,H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité