Phenethyl caffeate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic Acid Phenethyl Ester, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Phenethyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, CAPE, Phenethyl 3,4-Dihydroxycinnamate
P2088-25MG P2088-250MG
TCIAP2088-25MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2088-25MG TCIAP2088-250MG
Phenethyl caffeate ≥98.0% (par HPLC)
Phenethyl caffeate
Formule: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866470
Numéro CAS: 104594-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9802c2d652adec592de77c3d4aa23a7a9dc0aba&vid=d9802c2d652adec592de77c3d4aa23a7a9dc0aba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité