Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Propionylpyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Pyridin-3-yl)propan-1-one

P2090-1G P2090-5G
TCIAP2090-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP2090-1G TCIAP2090-5G
3-Propionylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Propionylpyridine


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00023589
Numéro CAS: 1570-48-5
EINECS: 216-380-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c876a49adf78cdae418f3793fede566bf5399a&vid=f4c876a49adf78cdae418f3793fede566bf5399a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité