Paromomycin sulphate ≥94.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2092-1G P2092-5G
TCIAP2092-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAP2092-1G TCIAP2092-5G
Paromomycin sulphate ≥94.0% (par HPLC)
Paromomycin sulphate
Formule: C₂₃H₄₅N₅O₁₄·H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00079278
Numéro CAS: 1263-89-4
EINECS: 215-031-7
Merck Index: 14,07041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b959e4a7e3a1b6e2e35c410db4b54acc1a39a7c&vid=1b959e4a7e3a1b6e2e35c410db4b54acc1a39a7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +55.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité