1-(Phenylsulphonyl)pyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2095-1G P2095-5G
TCIAP2095-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP2095-1G TCIAP2095-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrole ≥98.0% (par GC)
1-(Phenylsulphonyl)pyrrole
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,247 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067739
Numéro CAS: 16851-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd78a8bcd791b8cf748c5ad57fbad4a75a1fce70&vid=dd78a8bcd791b8cf748c5ad57fbad4a75a1fce70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité