Phénanthroline-1,10 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P2099-25G P2099-5G
TCIAP2099-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAP2099-25G TCIAP2099-5G
Phénanthroline-1,10 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phénanthroline-1,10
Formule: C₁₂H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00011678
Numéro CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Water max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité