3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2101-5G P2101-25G
TCIAP2101-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2101-5G TCIAP2101-25G
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00023096
Numéro CAS: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db94a54e5ef800cc442afaa637c5dd9ce88aa379&vid=db94a54e5ef800cc442afaa637c5dd9ce88aa379&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité