Dianhydride pyromellitique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
P2103-5G P2103-25G
TCIAP2103-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP2103-5G TCIAP2103-25G
Dianhydride pyromellitique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
Dianhydride pyromellitique
Formule: C₁₀H₂O₆
MW: 218,12 g/mol
Point d'ébullition: 400°C
Point de fusion: 286°C
Numéro MDL: MFCD00005005
Numéro CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebe382e4ee1069a9e0120f7c10d403e4cb075516&vid=d376b376a2f6482671f4785d92cbc22e10739b51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité