4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
P2105-1G P2105-5G
TCIAP2105-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2105-1G TCIAP2105-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₄BNO₃
MW: 219,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411950
Numéro CAS: 389621-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2dbefcd5c26e5c6e046d42ea627b9a76542ca31&vid=f2dbefcd5c26e5c6e046d42ea627b9a76542ca31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité