Palladium(II) acetate trimer ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexakis(acetato)tripalladium(II), Tripalladium(II) Hexaacetate
P2106-1G P2106-5G
TCIAP2106-1GEA 207 EUR InStock
TCIAP2106-1G TCIAP2106-5G
Palladium(II) acetate trimer ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Palladium(II) acetate trimer
Formule: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
MW: 673,52 g/mol
Numéro CAS: 53189-26-7
EINECS: 258-424-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=507b9eb6e9735efd9c1522b210b0f228241e816b&vid=507b9eb6e9735efd9c1522b210b0f228241e816b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité