trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
P2108-1G P2108-5G
TCIAP2108-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP2108-1G TCIAP2108-5G
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,372 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038797
Numéro CAS: 82832-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8648631f5dab09e6b6af127f576eb6bcb057bfae&vid=8648631f5dab09e6b6af127f576eb6bcb057bfae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité