Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pérylènecarbaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Formylperylene

P2110-1G P2110-5G
TCIAP2110-1GEA 134 EUR InStock
TCIAP2110-1G TCIAP2110-5G
3-Pérylènecarbaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3-Pérylènecarbaldéhyde


Formule: C₂₁H₁₂O
MW: 280,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00127748
Numéro CAS: 35438-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c9373a52b03fca3a53c5d29e59bce1be085501&vid=43c9373a52b03fca3a53c5d29e59bce1be085501&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité