(S)-4-Phenyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentanoyl]-2-oxazolidinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-1-(4-Fluorophenyl)-5-(2-oxo-4-phenyloxazolidin-3-yl)pentane-1,5-dione
P2111-5G P2111-25G
TCIAP2111-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP2111-5G TCIAP2111-25G
(S)-4-Phenyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentanoyl]-2-oxazolidinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-4-Phenyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentanoyl]-2-oxazolidinone
Formule: C₂₀H₁₈FNO₄
MW: 355,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD08061377
Numéro CAS: 189028-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10e6d3d282303691b991018bac022fe0684f3c8e&vid=10e6d3d282303691b991018bac022fe0684f3c8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +49.0 to +54.0 deg (C=0.2, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité